Learn More
Ácido (R)-N-BOC-piperidina-3-carboxílico, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10413530
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
163438-09-3
C11H18NO4
228.27
MFCD02179173
NXILIHONWRXHFA-MRVPVSSYSA-M
r-boc-nipecotic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, r-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, boc-d-nip-oh, r-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-nipecotic acid, d-1-boc-nipecotic acid, n-boc-r-nipecotic acid, r-boc-nip, r-boc-nip-oh
643516
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](C1)C([O-])=O
163438-09-3
C11H18NO4
228.27
MFCD02179173
NXILIHONWRXHFA-MRVPVSSYSA-M
r-boc-nipecotic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, r-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, boc-d-nip-oh, r-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-nipecotic acid, d-1-boc-nipecotic acid, n-boc-r-nipecotic acid, r-boc-nip, r-boc-nip-oh
643516
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](C1)C([O-])=O
Nombre del producto químico o material (R)-N-BOC-Piperidine-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 166°C to 171°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica −52.20° (20°C c=1.15 MeOH)
Rotación específica -52.2
Nombre IUPAC ácido (3R)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-3-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-N-BOC-Piperidine-3-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.