Learn More
(R)-N-BOC-α-etilalanina, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258770
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
123254-58-0
C10H19NO4
217.27
MFCD12963786
SHZXLTCEPXVCSV-SNVBAGLBSA-N
boc-d-isovaline, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid, r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid, boc-iso-valine, r-n-boc-a-ethylalanine, s-n-boc-a-ethylalanine, r-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methyl-butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid
14284791
Ácido (2R)-2-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
CCC(C)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
123254-58-0
C10H19NO4
217.27
MFCD12963786
SHZXLTCEPXVCSV-SNVBAGLBSA-N
boc-d-isovaline, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid, r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid, boc-iso-valine, r-n-boc-a-ethylalanine, s-n-boc-a-ethylalanine, r-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methyl-butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid
14284791
Ácido (2R)-2-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
CCC(C)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-N-BOC-α-Ethylalanine
Punto de fusión 104°C to 112°C
Nombre de nota 98% ee
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica -12
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Cantidad 100 mg
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • (R)-N-BOC-alpha-Ethylalanine