Learn More
Ácido (R)-(+)-N-BOC-2-piperidinacarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3771210
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
28697-17-8
C11H19NO4
229.27
MFCD00237380
JQAOHGMPAAWWQO-MRVPVSSYSA-N
r-+-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, boc-d-hopro-oh, boc-d-pipecolic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-d-pip-oh, d-n-boc-pipecolic acid, r-1-n-boc-pipecolinic acid, r-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, +-n-boc-r-pipecolinic acid, r-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid
688618
ácido (2R)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-2-carboxílico
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
28697-17-8
C11H19NO4
229.27
MFCD00237380
JQAOHGMPAAWWQO-MRVPVSSYSA-N
r-+-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, boc-d-hopro-oh, boc-d-pipecolic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-d-pip-oh, d-n-boc-pipecolic acid, r-1-n-boc-pipecolinic acid, r-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, +-n-boc-r-pipecolinic acid, r-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid
688618
ácido (2R)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidina-2-carboxílico
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 116°C to 119°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica +62.0° to +65.0° (20°C, 589nm) (c=1%, acetic acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.