missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ (R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-1-phenylethylamine

NMR chiral shift reagent

15.80€ - 46.90€

Identificadores de productos químicos

CAS 69632-32-2
Fórmula molecular C15H13N3O5
Molecular Weight (g/mol) 315.285
Número MDL MFCD00010866
InChI Key ABEVDCGKLRIYRW-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo r---n-3,5-dinitrobenzoyl-alpha-phenylethylamine, 3,5-dinitro-n-1r-1-phenylethyl benzamide, r---3,5-dinitro-n-1-phenylethyl benzamide, 3,5-dinitro-n-1-phenylethyl benzamide #, n-r-1-phenylethyl-3,5-dinitrobenzamide, r---n-3,5-dinitrobenzoyl-1-phenylethylamine, r---n-3,5-dinitrobenzoyl-.alpha.-methylbenzylamine, 3-hydroxyazonoyl-5-1r-1-phenylethyl carbamoyl phenyl azinic acid
PubChem CID 2794133
IUPAC Name 3,5-dinitro-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzamide
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC(=CC(=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15496055 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
022684.77
0.1g 15.80€
0.10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2019
Añadir a la cesta
 
15486055 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
022684.02
0.5g 46.90€
0.50 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

69632-32-2
315.285
ABEVDCGKLRIYRW-SNVBAGLBSA-N
2794133
CC(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC(=CC(=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
C15H13N3O5
MFCD00010866
r---n-3,5-dinitrobenzoyl-alpha-phenylethylamine, 3,5-dinitro-n-1r-1-phenylethyl benzamide, r---3,5-dinitro-n-1-phenylethyl benzamide, 3,5-dinitro-n-1-phenylethyl benzamide #, n-r-1-phenylethyl-3,5-dinitrobenzamide, r---n-3,5-dinitrobenzoyl-1-phenylethylamine, r---n-3,5-dinitrobenzoyl-.alpha.-methylbenzylamine, 3-hydroxyazonoyl-5-1r-1-phenylethyl carbamoyl phenyl azinic acid
3,5-dinitro-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzamide

Especificaciones

0.1g
−48°C (c=1 in Acetone)
158°C to 160°C
C15H13N3O5
r---n-3,5-dinitrobenzoyl-alpha-phenylethylamine, 3,5-dinitro-n-1r-1-phenylethyl benzamide, r---3,5-dinitro-n-1-phenylethyl benzamide, 3,5-dinitro-n-1-phenylethyl benzamide #, n-r-1-phenylethyl-3,5-dinitrobenzamide, r---n-3,5-dinitrobenzoyl-1-phenylethylamine, r---n-3,5-dinitrobenzoyl-.alpha.-methylbenzylamine, 3-hydroxyazonoyl-5-1r-1-phenylethyl carbamoyl phenyl azinic acid
CC(C1=CC=CC=C1)NC(=O)C2=CC(=CC(=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
315.285
315.28
(R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-1-phenylethylamine
White to Yellow
69632-32-2
MFCD00010866
ABEVDCGKLRIYRW-SNVBAGLBSA-N
3,5-dinitro-N-[(1R)-1-phenylethyl]benzamide
2794133
Crystalline