Learn More
(R)-(-)-Linalool, 95 % (suma de enantiómeros), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089438
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
126-91-0
C10H18O
154.25
MFCD00135469
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
--linalool, 3r-linalool, r---linalool, unii-3u21e3v8i2, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 3r, 3r-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, l-linalool, 3r,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, r-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, linalool +
443158
CHEBI:28
(3R)-3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol
CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
126-91-0
C10H18O
154.25
MFCD00135469
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
--linalool, 3r-linalool, r---linalool, unii-3u21e3v8i2, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 3r, 3r-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, l-linalool, 3r,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, r-3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-ol, linalool +
443158
CHEBI:28
(3R)-3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol
CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Linalool
Nombre de nota 95% (sum of enantiomers)
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8620g/mL
Punto de ebullición 196.0°C to 198.0°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589nm)
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 5550
Gravedad específica 0.862
Rotación específica -15° to -21° (20°C, 589nm) (neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 95% (sum of enantiomers)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-Linalool
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.