Learn More
(R)-Glycidyl butyrate, 92-94%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 252830050
Detalles adicionales : CAS : 60456-26-0 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10003310
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
(R)-Glycidyl butyrate
60456-26-0
100.0
92-94%
MFCD00075120
92-94%
92.0
≥92%
C7H12O3
Especificaciones
(R)-Glycidyl butyrate
92-94%
92.0
Authentic
≥92%
Glass bottle
MFCD00075120
-29° to -32° (20°C, 589nm) (neat)
CCCC(=O)OCC1CO1
2724536
− 30.00 (20.00°C c=neat)
5g
144.17
60456-26-0
100.0
Liquid
92-94%
C7H12O3
1.4270 to 1.4290 (20°C, 589nm)
YLNSNVGRSIOCEU-ZCFIWIBFSA-N
144.17
1.0350g/mL
Clear colorless to slightly yellow
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (R)-Glycidyl butyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación