Learn More
(R)-(-)-carvona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11441608
16.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6485-40-1
C10H14O
150.22
MFCD00001578
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
--carvone, l-carvone, r---carvone, l--carvone, r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, 4r-carvone, levo-carvone, --p-mentha-6,8-dien-2-one, --r-carvone
439570
CHEBI:15400
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6485-40-1
C10H14O
150.22
MFCD00001578
ULDHMXUKGWMISQ-SECBINFHSA-N
--carvone, l-carvone, r---carvone, l--carvone, r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohex-2-enone, 4r-carvone, levo-carvone, --p-mentha-6,8-dien-2-one, --r-carvone
439570
CHEBI:15400
CC(=C)[C@@H]1CC=C(C)C(=O)C1
(R)-(-)-Carvone is used in the flavor and food industry such as chewing gum additives. It is used in air freshening products such as in essential oils as well as in aromatherapy and alternative medicine. It is used to prepare carvomenthol, carvomenthone, dihydrocarvone, carveol and limonene. It reacts with lithium dimethylcuprate to place a methyl group trans to the isopropenyl group with good stereoselectivity. It is also used as a mosquito repellent and prevent premature sprouting of potatoes. Further, it is employed as an important starting material for the synthesis of enantiopure (R)-(+)-3-methyl-6-isopropenyl-cyclohept-3-enone-1 and (4S,6R,7R)-trihydroxy-1-octyne derivatives. It is utilized as a vital raw material for the asymmetric total synthesis of natural products. In addition to this, it is used as a chiral starting material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-(-)-carvona se utiliza en la industria del sabor y la alimentación, como en aditivos para chicles. Se utiliza en productos refrescantes del aire, como en aceites esenciales, así como en aromaterapia y medicina alternativa. Se utiliza para preparar carvomentol, carvomentona, dihidrocarvona, carveol y limoneno. Reacciona con dimetilcuprato de litio para colocar un grupo de metilo trans en el grupo de isopropilo con buena estereoselectividad. También se usa como repelente de mosquitos y previene el brotado prematuro de las patatas. Además, se emplea como un importante material de partida para la síntesis de los derivados enantiopuros (R)-(+)-3-metil-6-isopropenil-ciclohept-3-enona-1 y (4S,6R,7R)-trihidroxi-1-octino Se utiliza como materia prima vital para la síntesis asimétrica total de productos naturales. Además, se utiliza como material de partida quiral.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter, cloroformo, propilenglicol y aceites minerales. No miscible con agua y glicerol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Carvone
Densidad 0.959
Punto de ebullición 228°C to 230°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice de refracción 1.499
Cantidad 50 g
Beilstein 2206714
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether,chloroform,propylene glycol and mineral oils. Immiscible with water and glycerol.
Nombre IUPAC (5R)-2-metil-5-prop-1-en-2-ilcicloex-2-en-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido