Learn More
[(R)-Binap RuCl p-cymene]Cl, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H36026.03
Detalles adicionales : CAS : 145926-28-9 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447607
  • 218.80€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
145926-28-9
928.88
MMAGOHNRINMYDK-UHFFFAOYSA-L
91972169
CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
C54H46Cl2P2Ru+
MFCD00134456
rucl p-cymene r-binap cl, r-+-2,2-bis diphenylphosphino-1,1-binaphthalenechloro p-cymene ruthenium chloride, chloro r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl p-cymene ruthenium ii chloride, r-binap rucl p-cymene cl, chloro r-+-2,2?-bis diphenylphosphino-1,1?-binaphthyl p-cymene ruthenium ii chloride
[1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphane;1-methyl-4-propan-2-ylbenzene;ruthenium(3+);dichloride
Especificaciones
[(R)-Binap RuCl p-cymene]Cl
Orange
145926-28-9
MFCD00134456
MMAGOHNRINMYDK-UHFFFAOYSA-L
[1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphane;1-methyl-4-propan-2-ylbenzene;ruthenium(3+);dichloride
91972169
Crystalline Powder
Air Sensitive
1g
C54H46Cl2P2Ru+
rucl p-cymene r-binap cl, r-+-2,2-bis diphenylphosphino-1,1-binaphthalenechloro p-cymene ruthenium chloride, chloro r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl p-cymene ruthenium ii chloride, r-binap rucl p-cymene cl, chloro r-+-2,2?-bis diphenylphosphino-1,1?-binaphthyl p-cymene ruthenium ii chloride
CC1=CC=C(C=C1)C(C)C.C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
928.88
928.87
Videos
SDS Documentos