missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(+)-alfa-Metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026765
61.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
500 mg
2.5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
20445-31-2
C10H9F3O3
234.17
MFCD00004184
JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
2723917
COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
20445-31-2
C10H9F3O3
234.17
MFCD00004184
JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
2723917
COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F

(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid is widely used reagent for determination of optical purities of alcohols and amines by 1H or 19F NMR.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El ácido (R)-(+)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacético es un reactivo ampliamente utilizado para la determinación de las purezas ópticas de alcoholes y aminas por RMN de 1H o 19F.

Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/1 ml).

Notas
Higroscópico. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 43°C to 45°C
Densidad 1.344
Punto de ebullición 105°C to 107°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.473
Cantidad 500 mg
Beilstein 2215440
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,6280
Sinónimo +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
Información de solubilidad Soluble in methanol (50mg/ 1 ml).
Rotación óptica +72° (c=2 in Methanol)
Nombre IUPAC Ácido (2R)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenilpropanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'