Learn More
(R)-(+)-alfa-(1-Naftil)etilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-170717
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
3886-70-2
C12H13N
171.24
MFCD00064114
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
2724264
(1R)-1-naftaleno-1-iletanamina
CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
3886-70-2
C12H13N
171.24
MFCD00064114
RTCUCQWIICFPOD-SECBINFHSA-N
r-+-1-1-naphthyl ethylamine, r-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, r-1-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-ylethanamine, 1r-1-naphthylethylamine, r-+-alpha-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-1-naphthyl ethylamine, r-+-a-1-naphthyl ethylamine, 1r-1-naphthalen-1-yl ethanamine
2724264
(1R)-1-naftaleno-1-iletanamina
CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 153.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H7CH(CH3)NH2
Índice de refracción 1.6217 to 1.6237
Cantidad 1 g
Beilstein 12, III, 3110
Gravedad específica 1.06
Condición de rotación específica + 60.00 (20.00°C c=2,CH3OH)
Rotación específica + 60.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-a-(1-Naphthyl)ethylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.