Learn More
(R)-(-)-5-Hidroximetil-2-pirrolidinona, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-145885
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
66673-40-3
C5H9NO2
115.13
MFCD00077791
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
r---5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, d-pyroglutaminol, 5r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, r-5-hydroxymethyl-pyrrolidin-2-one, --d-pyroglutamol, r---5-hydroxymethylpyrrolidin-2-one, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
7128291
(5R)-5-(hidroximetil)pirrolidin-2-ona
C1CC(=O)NC1CO
66673-40-3
C5H9NO2
115.13
MFCD00077791
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
r---5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, d-pyroglutaminol, 5r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl pyrrolidin-2-one, r-5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone, r-5-hydroxymethyl-pyrrolidin-2-one, --d-pyroglutamol, r---5-hydroxymethylpyrrolidin-2-one, 5-hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
7128291
(5R)-5-(hidroximetil)pirrolidin-2-ona
C1CC(=O)NC1CO
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77.0°C to 84.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 147.0°C to 149.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica −31.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Rotación específica − 31.00
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.