missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ (R)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid, 98%

Marca:  Alfa Aesar™ H62954.MD

Detalles adicionales : CAS : 114360-56-4 Peso : 0.00025kg

Cantidad. 250mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15498036

  • 69.90€ / 250 miligramos


Fecha de envío estimada
del proveedor 16-03-2020
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

114360-56-4
440.496
LIWKOFAHRLBNMG-HXUWFJFHSA-N
7021129
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
C24H28N2O6
MFCD00798647
fmoc-d-dab boc-oh, n-a-fmoc-n-gamma-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, 2r-4-boc-amino-2-fmoc-amino-butanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-g-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, 2r-4-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-gamma-t-butyloxycarbonyl-d-2,4-diaminobutyric acid, ambotzfaa1317, fmoc-4-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, n-, a-fmoc-n-, a-boc-d-2,4-diaminobutyricacid
(2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid

Especificaciones

(R)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
250mg
C24H28N2O6
fmoc-d-dab boc-oh, n-a-fmoc-n-gamma-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, 2r-4-boc-amino-2-fmoc-amino-butanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-g-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, 2r-4-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-gamma-t-butyloxycarbonyl-d-2,4-diaminobutyric acid, ambotzfaa1317, fmoc-4-boc-d-2,4-diaminobutyric acid, n-, a-fmoc-n-, a-boc-d-2,4-diaminobutyricacid
CC(C)(C)OC(=O)NCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
440.496
440.49
98%
White
114360-56-4
MFCD00798647
LIWKOFAHRLBNMG-HXUWFJFHSA-N
(2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid
7021129
Powder
Videos
SDS Documentos