Learn More
(R)-4-(1-Hidroxietil)piridina, 99+ %, (99+ % EE), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593199
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
54656-96-1
MFCD00077866
HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
s-1-pyridin-4-yl ethanol, s---1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 1s-1-pyridin-4-yl ethanol, s-1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-4-pyridyl ethanol, s-1-4-pyridinyl ethanol, s--1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-4-pyridinyl ethanol, --s-1-4-pyridyl ethanol
10920507
(1S)-1-piridin-4-iletanol
CC(C1=CC=NC=C1)O
54656-96-1
MFCD00077866
HVOAMIOKNARIMR-LURJTMIESA-N
s-1-pyridin-4-yl ethanol, s---1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-pyridin-4-yl ethan-1-ol, 1s-1-pyridin-4-yl ethanol, s-1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-4-pyridyl ethanol, s-1-4-pyridinyl ethanol, s--1-4-pyridyl ethanol, 1s-1-4-pyridinyl ethanol, --s-1-4-pyridyl ethanol
10920507
(1S)-1-piridin-4-iletanol
CC(C1=CC=NC=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (S)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 67°C to 70°C
Color Blanco
Exceso enantiomérico 99.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H9NO
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica −58.50° (20°C c=1,chloroform)
Rotación específica -56° to -61° (20°C, 589nm) (C=1, chloroform)
Peso molecular (g/mol) 123.155
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.