Learn More
(R)-(+)-3-(dimetilamino)pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4090108
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
132958-72-6
C6H14N2
114.19
MFCD00191347
AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
r-3-dimethylaminopyrrolidine, r-+-3-dimethylamino pyrrolidine, r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3r-+-3-dimethylamino pyrrolidine, 3r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3r-3-dimethylaminopyrrolidine, r-3-dimethylamino pyrrolidine, r-dmap, 3r-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine, r-dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine
2758521
(3R)-N,N-dimetilpirrolidin-3-amina
CN(C)C1CCNC1
132958-72-6
C6H14N2
114.19
MFCD00191347
AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
r-3-dimethylaminopyrrolidine, r-+-3-dimethylamino pyrrolidine, r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3r-+-3-dimethylamino pyrrolidine, 3r-n,n-dimethylpyrrolidin-3-amine, 3r-3-dimethylaminopyrrolidine, r-3-dimethylamino pyrrolidine, r-dmap, 3r-n,n-dimethyl-3-pyrrolidinamine, r-dimethyl-pyrrolidin-3-yl-amine
2758521
(3R)-N,N-dimetilpirrolidin-3-amina
CN(C)C1CCNC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 166°C
Temperatura de inflamación 51.7°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.