Learn More
(R)-(-)-3-Cloro-1,2-propanodiol, 97 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047292
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
57090-45-6
C3H7ClO2
110.537
MFCD00135169
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
r---3-chloro-1,2-propanediol, r-3-chloro-1,2-propanediol, 2r-3-chloropropane-1,2-diol, r-3-chloropropane-1,2-diol, alpha-chlorohydrin,-, unii-64ymo02kae, ccris 7387, 1,2-propanediol, 3-chloro-, r, 64ymo02kae, 1,2-propanediol, 3-chloro-, 2r
148793
CHEBI:18663
(2R)-3-cloropropano-1,2-diol
C(C(CCl)O)O
57090-45-6
C3H7ClO2
110.537
MFCD00135169
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
r---3-chloro-1,2-propanediol, r-3-chloro-1,2-propanediol, 2r-3-chloropropane-1,2-diol, r-3-chloropropane-1,2-diol, alpha-chlorohydrin,-, unii-64ymo02kae, ccris 7387, 1,2-propanediol, 3-chloro-, r, 64ymo02kae, 1,2-propanediol, 3-chloro-, 2r
148793
CHEBI:18663
(2R)-3-cloropropano-1,2-diol
C(C(CCl)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Chloro-1,2-propanediol
Densidad 1.322
Punto de ebullición 213°C
Temperatura de inflamación 137°C (279°F)
Notas del porcentaje del ensayo 98 % ee
Índice de refracción 1.48
Cantidad 1 g
Número UN UN2689
Beilstein 2202928
Rotación óptica −0.9° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.54
Porcentaje de pureza 97%