Learn More
(R)-(+)-3-Butin-2-ol, 98 %, 98 % EE, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735898
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
42969-65-3
C4H6O
70.09
MFCD00211237
GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol
638102
(2R)-but-3-in-2-ol
CC(C#C)O
42969-65-3
C4H6O
70.09
MFCD00211237
GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
r-+-3-butyn-2-ol, r-3-butyn-2-ol, 2r-but-3-yn-2-ol, r-but-3-yn-2-ol, 2r-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2r, r-+-1-butyn-3-ol, +-3-butyn-2-ol, pubchem20211, r---3-butyne-2-ol
638102
(2R)-but-3-in-2-ol
CC(C#C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Nombre de nota 98% ee
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 108.0°C to 111.0°C
Temperatura de inflamación 26°C
Exceso enantiomérico 97.5% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4235 to 1.4255
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.89
Condición de rotación específica + 46.70 (20.00°C neat)
Rotación específica + 46.70
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-3-Butyn-2-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.