Learn More
Alfa Aesar™ (R)-3-Boc-4-methyl-2,2-dioxo-1,2,3-oxathiazolidine, 97%
63.70€ - 845.00€
CAS 1212136-00-9
Fórmula molecular C19H21NO7S
Molecular Weight (g/mol) 407.437
Número MDL MFCD09864994
InChI Key RTHSATBSXDKZBN-QGZVFWFLSA-N
Sinónimo methyl r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2,3 oxathiazolidine-4-carboxylate, methyl 4r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2??,3-oxathiazolidine-4-carboxylate
PubChem CID 46172874
IUPAC Name methyl (4R)-3-[bis(4-methoxyphenyl)methyl]-2,2-dioxooxathiazolidine-4-carboxylate
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)N3C(COS3(=O)=O)C(=O)OC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15418576 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63889.MD
250mg 63.70€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-07-2020
Añadir a la cesta
15498566 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63889.03
1g 201.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-07-2020
Añadir a la cesta
15408576 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H63889.06
5g 845.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
Thiazoles are used in peptide research. Mainly used in medicine field.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents. 2-7°C Refrigerate.
Especificaciones
1212136-00-9
407.437
RTHSATBSXDKZBN-QGZVFWFLSA-N
46172874
COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)N3C(COS3(=O)=O)C(=O)OC
C19H21NO7S
MFCD09864994
methyl r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2,3 oxathiazolidine-4-carboxylate, methyl 4r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2??,3-oxathiazolidine-4-carboxylate
methyl (4R)-3-[bis(4-methoxyphenyl)methyl]-2,2-dioxooxathiazolidine-4-carboxylate
Especificaciones
(R)-3-Boc-4-methyl-2,2-dioxo-1,2,3-oxathiazolidine
100°C to 107°C
1212136-00-9
MFCD09864994
RTHSATBSXDKZBN-QGZVFWFLSA-N
methyl (4R)-3-[bis(4-methoxyphenyl)methyl]-2,2-dioxooxathiazolidine-4-carboxylate
46172874
Solid
White to Brown
250mg
C19H21NO7S
methyl r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2,3 oxathiazolidine-4-carboxylate, methyl 4r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2??,3-oxathiazolidine-4-carboxylate
COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)N3C(COS3(=O)=O)C(=O)OC
407.437
237.27
97%