Learn More
(R)-3-Boc-4-metil-2,2-dioxo-1,2,3-oxatiazolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15418576
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
1212136-00-9
C19H21NO7S
407.437
MFCD09864994
RTHSATBSXDKZBN-QGZVFWFLSA-N
methyl r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2,3 oxathiazolidine-4-carboxylate, methyl 4r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2??,3-oxathiazolidine-4-carboxylate
46172874
(4R)-3-[bis(4-metoxifenil)metil]-2,2-dioxooxatiazolidina-4-carboxilato de metilo
COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)N3C(COS3(=O)=O)C(=O)OC
1212136-00-9
C19H21NO7S
407.437
MFCD09864994
RTHSATBSXDKZBN-QGZVFWFLSA-N
methyl r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2,3 oxathiazolidine-4-carboxylate, methyl 4r-3-bis 4-methoxyphenyl methyl-2,2-dioxo-1,2??,3-oxathiazolidine-4-carboxylate
46172874
(4R)-3-[bis(4-metoxifenil)metil]-2,2-dioxooxatiazolidina-4-carboxilato de metilo
COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)OC)N3C(COS3(=O)=O)C(=O)OC
Thiazoles are used in peptide research. Mainly used in medicine field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los tiazoles se utilizan en la investigación de péptidos. Se utilizan principalmente en el campo de la medicina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Refrigerar de 2 a 7 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-3-Boc-4-methyl-2,2-dioxo-1,2,3-oxathiazolidine
Punto de fusión 100°C to 107°C
Color Blanco a marrón
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.27
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido