Learn More
(R)-3-Boc-4-metil-2,2-dioxo-1,2,3-oxatiazolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Thiazoles are used in peptide research. Mainly used in medicine field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los tiazoles se utilizan en la investigación de péptidos. Se utilizan principalmente en el campo de la medicina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Refrigerar de 2 a 7 °C.
Los tiazoles se utilizan en la investigación de péptidos. Se utilizan principalmente en el campo de la medicina.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Refrigerar de 2 a 7 °C.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (R)-3-Boc-4-methyl-2,2-dioxo-1,2,3-oxathiazolidine |
Punto de fusión | 100°C to 107°C |
Color | Blanco a marrón |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.27 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |