Learn More
(R)-(-)-3-Amino-1-BOC-piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10028089
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
188111-79-7
C10H20N2O2
200.28
AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N
r-1-boc-3-aminopiperidine, r-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3r-3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-amino-piperidine, r-3-amino-1-boc-piperidine, s-n-boc-3-aminopiperidine, r-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopiperidine
1501974
terc-butilo (3R)-3-aminopiperidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
188111-79-7
C10H20N2O2
200.28
AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N
r-1-boc-3-aminopiperidine, r-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3r-3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-amino-piperidine, r-3-amino-1-boc-piperidine, s-n-boc-3-aminopiperidine, r-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopiperidine
1501974
terc-butilo (3R)-3-aminopiperidina-1-carboxilato
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Amino-1-BOC-piperidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica -30
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-1-BOC-3-Aminopiperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.