Learn More
(R)-(-)-2-metil-2,4-pentanodiol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046483
24.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
99210-90-9
C6H14O2
118.18
MFCD00064275
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYNA-N
4r-2-methylpentane-2,4-diol, r---2-methyl-2,4-pentanediol, mrd, 2-methylpentan-2,4-diol, r-2-methyl-2,4-pentanediol, 1hty, r-mpd, 4-methyl-2,4-pentanediole, r---2-methyl-2,4-pentandiol, .+/-.-2-methyl-2,4-pentanediol
5288845
(4R)-2-metilpentano-2,4-diol
CC(O)CC(C)(C)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
99210-90-9
C6H14O2
118.18
MFCD00064275
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYNA-N
4r-2-methylpentane-2,4-diol, r---2-methyl-2,4-pentanediol, mrd, 2-methylpentan-2,4-diol, r-2-methyl-2,4-pentanediol, 1hty, r-mpd, 4-methyl-2,4-pentanediole, r---2-methyl-2,4-pentandiol, .+/-.-2-methyl-2,4-pentanediol
5288845
(4R)-2-metilpentano-2,4-diol
CC(O)CC(C)(C)O
(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol is used as a chiral reagent. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-(-)-2-metil-2,4-pentanodiol se utiliza como reactivo quiral. También se utiliza como intermedio para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol
Densidad 0.92
Punto de ebullición 197°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.4275
Cantidad 250 mg
Beilstein 6051650
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Rotación óptica −21° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza ≥98%