Learn More
Isocianato de (R)-(-)-2-hexilo, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15499139
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Hexyl isocyanate
CAS 745783-77-1
Temperatura de inflamación 47°C (117°F)
Fórmula molecular C7H13NO
Índice de refracción 1.418
Número MDL MFCD05664079
Cantidad 1 g
Número UN UN3080
Beilstein 8253639
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo r---2-hexyl isocyanate, 2r-2-isocyanatohexane
Clave InChI JNWLFMYCGXLVJQ-SSDOTTSWSA-N
SMILES CCCCC(C)N=C=O
Nombre IUPAC (2R)-2-isocianatohexano
Peso molecular (g/mol) 127.187
PubChem CID 7018267
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.19
Porcentaje de pureza 95%