Learn More
Ácido (R)-2-(Boc-amino)-4-fenilbutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
(R)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (R)-2-(Boc-amino)-4-fenilbutírico es una materia prima importante y se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido (R)-2-(Boc-amino)-4-fenilbutírico es una materia prima importante y se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (R)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid |
Punto de fusión | 71°C to 78°C |
Color | Blanco |
Beilstein | 3653505 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.33 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Cantidad | 1 g |
Forma física | Polvo |