Learn More
Ácido (R)-2-(Boc-amino)-4-fenilbutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15457688
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
82732-07-8
C15H21NO4
279.336
MFCD00076905
MCODLPJUFHPVQP-GFCCVEGCSA-N
boc-d-homophenylalanine, boc-d-homophe-oh, boc-d-hophe-oh, boc-d-homo-phe, boc-d-hph-oh, n-boc-d-homophe-oh, boc-d-hph, boc-d-hphe-oh, boc-d-hfe-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid
2755954
Ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-fenilbutanoico
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
82732-07-8
C15H21NO4
279.336
MFCD00076905
MCODLPJUFHPVQP-GFCCVEGCSA-N
boc-d-homophenylalanine, boc-d-homophe-oh, boc-d-hophe-oh, boc-d-homo-phe, boc-d-hph-oh, n-boc-d-homophe-oh, boc-d-hph, boc-d-hphe-oh, boc-d-hfe-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-phenylbutanoic acid
2755954
Ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-fenilbutanoico
CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
(R)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (R)-2-(Boc-amino)-4-fenilbutírico es una materia prima importante y se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid
Punto de fusión 71°C to 78°C
Color White
Beilstein 3653505
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.33
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 5 g
Forma física Polvo