Learn More
Ácido (R)-(+)-2-benciloxipropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (R)-(+)-2-benciloxipropiónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido (R)-(+)-2-benciloxipropiónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid |
Punto de fusión | 51°C to 53°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 4675524 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Rotación óptica | +90° (c=1 in IMS) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.2 |
Porcentaje de pureza | 98% |