Learn More
Ácido (R)-(+)-2-benciloxipropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058473
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
100836-85-9
C10H12O3
180.203
MFCD06799065
XWAVPOFYNPXXEL-MRVPVSSYSA-N
r-2-benzyloxy propanoic acid, r-+-2-benzyloxy propionic acid, r-+-2-benzyloxypropionic acid, o-benzyl-d-lactic acid, 2r-2-benzyloxy propanoic acid, propanoic acid, 2-phenylmethoxy-, 2r, r-benzyloxypropionic acid, r-2-benzyloxy-propionic acid, 2r-2-benzyloxy propionic acid, 2r-2-phenylmethoxypropanoic acid
7000104
ácido (2R)-2-fenilmetoxipropanoico
CC(C(=O)O)OCC1=CC=CC=C1
100836-85-9
C10H12O3
180.203
MFCD06799065
XWAVPOFYNPXXEL-MRVPVSSYSA-N
r-2-benzyloxy propanoic acid, r-+-2-benzyloxy propionic acid, r-+-2-benzyloxypropionic acid, o-benzyl-d-lactic acid, 2r-2-benzyloxy propanoic acid, propanoic acid, 2-phenylmethoxy-, 2r, r-benzyloxypropionic acid, r-2-benzyloxy-propionic acid, 2r-2-benzyloxy propionic acid, 2r-2-phenylmethoxypropanoic acid
7000104
ácido (2R)-2-fenilmetoxipropanoico
CC(C(=O)O)OCC1=CC=CC=C1
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (R)-(+)-2-benciloxipropiónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid
Punto de fusión 51°C to 53°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4675524
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica +90° (c=1 in IMS)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%