Learn More
(R)-2-(Aminometil)-1-etilpirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10653373
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
22795-97-7
C7H16N2
128.22
MFCD00671482
UNRBEYYLYRXYCG-SSDOTTSWSA-N
r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, r-+-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, r-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-, 2r, 2r-1-ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-2-pyrrolidinyl methanamine #, pubchem11067, r-+-2-aminomethyl-n-ethylpyrrolidine
854138
[(2R)-1-etilpirrolidin-2-il]metanamina
CCN1CCCC1CN
22795-97-7
C7H16N2
128.22
MFCD00671482
UNRBEYYLYRXYCG-SSDOTTSWSA-N
r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, r-+-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, r-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-, 2r, 2r-1-ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-2-pyrrolidinyl methanamine #, pubchem11067, r-+-2-aminomethyl-n-ethylpyrrolidine
854138
[(2R)-1-etilpirrolidin-2-il]metanamina
CCN1CCCC1CN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9290g/mL
Temperatura de inflamación 57°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4655 to 1.4675
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.929
Rotación específica + 99.50
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-2-(Aminomethyl)-1-ethylpyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.