Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756845
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
35320-23-1
C3H9NO
75.11
MFCD00064413
BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
80308
(2R)-2-aminopropan-1-ol
CC(CO)N
35320-23-1
C3H9NO
75.11
MFCD00064413
BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
80308
(2R)-2-aminopropan-1-ol
CC(CO)N
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9650g/mL
Punto de ebullición 173°C to 176°C
Temperatura de inflamación 83°C
Exceso enantiomérico 99% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4480 to 1.451
Cantidad 1 g
Beilstein 04, III, 735
Gravedad específica 0.965
Rotación específica -17
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.