Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10440321
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
5856-63-3
C4H11NO
89.14
MFCD00064419
JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYNA-N
r-2-aminobutan-1-ol, r---2-amino-1-butanol, 2r-2-aminobutan-1-ol, r-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, 2r, unii-4f725v55ln, 2-amino-1-butanol, r, 2-amino-1-butanol,-, l---2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, r
2723856
2-aminobutan-1-ol
CCC(N)CO
5856-63-3
C4H11NO
89.14
MFCD00064419
JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYNA-N
r-2-aminobutan-1-ol, r---2-amino-1-butanol, 2r-2-aminobutan-1-ol, r-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, 2r, unii-4f725v55ln, 2-amino-1-butanol, r, 2-amino-1-butanol,-, l---2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, r
2723856
2-aminobutan-1-ol
CCC(N)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Amino-1-butanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -2°C
Color Blanco
Densidad 0.9470g/mL
Punto de ebullición 172°C to 174°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4495 to 1.4535
Cantidad 100 mL
Beilstein 04,III,771
Índice Merck 10, 429
Gravedad específica 0.947
Rotación específica -10
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: very soluble in most of the usual solvents,hardly soluble in aliphatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales y trozos