Learn More
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757423
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
18741-85-0
C20H16N2
284.36
MFCD00145204
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
20571
1-(2-aminonaftalen-1-il)naftalen-2-amina
NC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1N
18741-85-0
C20H16N2
284.36
MFCD00145204
DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
20571
1-(2-aminonaftalen-1-il)naftalen-2-amina
NC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2, 2'-Diamino-1, 1'-binaphthalene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 242.0°C to 244.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica 156.00 (20.00°C c=1,pyridine)
Rotación específica 156
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.36
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.