Learn More
Alfa Aesar™ (R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 98%
Chiral catalyst ligand
Marca:  Alfa Aesar™ 042119.MC
Detalles adicionales : CAS : 99646-28-3 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 100mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309787
  • 24.00€ / 100 miligramos
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
99646-28-3
678.796
IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
4189906
CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
C48H40P2
MFCD00269856
r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
[1-[2-bis(4-methylphenyl)phosphanylnaphthalen-1-yl]naphthalen-2-yl]-bis(4-methylphenyl)phosphane
Especificaciones
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
White
100mg
C48H40P2
r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
678.796
678.79
98%
+156°C (c=0.5 in Benzene)
255°C to 257°C
99646-28-3
MFCD00269856
IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
[1-[2-bis(4-methylphenyl)phosphanylnaphthalen-1-yl]naphthalen-2-yl]-bis(4-methylphenyl)phosphane
4189906
Powder