Learn More
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetrametoxi-4,4'-bis(di(3,5-xilil)fosfino)-3,3'-bipiridina, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059445
53.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
442905-33-1
C46H50N2O4P2
756.864
MFCD04974235
JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
unii-1a4eo1493y, unii-n2pcw56063, r-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, s---2,2',6,6'-tetramethoxy-4,4'-bis di 3,5-xylyl phosphino-3,3'-bipyridine, s-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, xyl-p-phos, r, xyl-p-phos, s, r-xyl-p-phos mi, s-xyl-p-phos mi, xyl-p-phos
11182279
[3-[4-bis(3,5-dimetilfenil)fosfanil-2,6-dimetoxipiridin-3-il]-2,6-dimetoxipiridin-4-il]-bis(3,5-dimetilfenil)fosfano
CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=NC(=C3C4=C(N=C(C=C4P(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
442905-33-1
C46H50N2O4P2
756.864
MFCD04974235
JRTHAKOHBMETRC-UHFFFAOYSA-N
unii-1a4eo1493y, unii-n2pcw56063, r-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, s---2,2',6,6'-tetramethoxy-4,4'-bis di 3,5-xylyl phosphino-3,3'-bipyridine, s-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphino-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, xyl-p-phos, r, xyl-p-phos, s, r-xyl-p-phos mi, s-xyl-p-phos mi, xyl-p-phos
11182279
[3-[4-bis(3,5-dimetilfenil)fosfanil-2,6-dimetoxipiridin-3-il]-2,6-dimetoxipiridin-4-il]-bis(3,5-dimetilfenil)fosfano
CC1=CC(=CC(=C1)P(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=NC(=C3C4=C(N=C(C=C4P(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C
Hidrogenación asimétrica
(R)-(+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis(di(3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine is used in asymmetric hydrogenation.It acts as a ligand used in the asymmetic hydrogenation of β-keto esters, 2-arylacrylates, aryl ketones , and other substrates. Other applications include it is used widely as a Catalyst, when combined with Rh, Ru and Ir precursor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)- (+)-2,2',6,6'-Tetramethoxy-4,4'-bis (di (3,5-xylyl)phosphino)-3,3'-bipyridine
Punto de fusión 190°C to 194°C
Cantidad 0.1 g
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 756.86
Forma física Polvo