Learn More
(R)-(-)-1-[(S)-2-(Difenilfosfino)ferrocenil]etildiciclohexilfosfina, + 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 370675000
Detalles adicionales : CAS : 155806-35-2 Peso : 0.05050kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10038981
  • 201.00€ / 500 miligramos
Envío estimado: 09-08-2021
155806-35-2
594.541
HGTBZFMPHBAUCQ-KHZPMNTOSA-N
10984818
CC([C]1[CH][CH][CH][C]1P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[Fe]
C36H44FeP2
MFCD00800284
2r-1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino ferrocene, r,s-josiphos, r-s-ppf-p cy 2, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, r-1-sp-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, ferrocene, 1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r, ferrocene,1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r
ciclopentano; diciclohexil-[(1R)-1-(2-difenilfosfanilciclopentil)etil]fosfano; hierro
Especificaciones
(R)-(-)-1-[(S)-2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
Frasco de vidrio
Blanco
98%
97.5
97+%
MFCD00800284
HGTBZFMPHBAUCQ-KHZPMNTOSA-N
ciclopentano; diciclohexil-[(1R)-1-(2-difenilfosfanilciclopentil)etil]fosfano; hierro
10984818
Cristales o polvo de cristalina
Authentic
- 350.00 (20.00°C c=0.4,CHCl3)
500mg
155806-35-2
100.0
C36H44FeP2
2r-1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino ferrocene, r,s-josiphos, r-s-ppf-p cy 2, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, r-1-sp-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, ferrocene, 1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r, ferrocene,1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r
CC([C]1[CH][CH][CH][C]1P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[Fe]
594.541
640.61
≥97.0% (Total base) contains approx. 1 mole of ethanol (Total base) of crystallization (Total base)
Videos
SDS Documentos
Certificados