Learn More
Alfa Aesar™ (R)-(+)-1-feniletilamina, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A10967.22
Detalles adicionales : CAS : 3886-69-9 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444403
  • 107.00€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 1
Descripción
Descripción
Aplicaciones
La (R)-(+)-1-feniltilamina es una amina quiral utilizada para la determinación de la pureza enantiomérica de los ácidos.
Solubilidad
Soluble en agua (40 g/l).
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
Especificaciones
3886-69-9
121.183
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
643189
(1R)-1-feniletanamina
C8H11N
MFCD00064405
r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
CHEBI:35322
CC(C1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
(R)- (+)-1-Phenylethylamine
71°C (159°F)
+29° (c=10 in ethanol)
Air Sensitive
-10°C
3886-69-9
MFCD00064405
2410916
r-1-phenylethanamine, r-+-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethanamine, r-1-phenylethylamine, d-alpha-methylbenzylamine, 1r-1-phenylethan-1-amine, r-+-alpha-methylbenzylamine, r-alpha-methylbenzenemethanamine, unii-v022zk8gz5, r-alfa-methylbenzylamine
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
(1R)-1-feniletanamina
643189
121.18
0.948
Amine-like
1.526
187°C
100g
C8H11N
UN2735
14,6026
Soluble in water (40g/L).
CC(C1=CC=CC=C1)N
121.183
CHEBI:35322
98%
Videos
SDS Documentos