Learn More
(R)-(-)-1-Ciclohexietilisocianato, 94 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15449139
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1-Cyclohexylethyl isocyanate
CAS 93470-26-9
Punto de ebullición 210°C to 215°C
Fórmula molecular C9H15NO
Índice de refracción 1.465
Número MDL MFCD05664073
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 9255848
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo r---1-cyclohexylethyl isocyanate, r-1-cyclohexylethylisocyanate, 1r-1-isocyanatoethyl cyclohexane, r-1-cyclohexylethyl isocyanate, 1-isocyanatoethylcyclohexane
Clave InChI IGSKYRAPJLTXSO-MRVPVSSYSA-N
SMILES CC(C1CCCCC1)N=C=O
Nombre IUPAC [(1R)-1-isocianatoetil]ciclohexano
Peso molecular (g/mol) 153.225
PubChem CID 51387275
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.23
Porcentaje de pureza 94%