Learn More
Alfa Aesar™ (R)-1-Benzyloxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64965.14
Detalles adicionales : CAS : 100858-33-1 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449286
  • 474.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
100858-33-1
221.256
MBLJFGOKYTZKMH-LLVKDONJSA-N
11183628
C1CN(CC1O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
C12H15NO3
MFCD07368258
r---1-cbz-3-pyrrolidinol, benzyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-1-cbz-3-pyrrolidinol, r-benzyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-cbz-3-hydroxypyrrolidine, r-1-carbobenzoxy-3-pyrrolidinol, r-1-cbzl-3-pyrrolidinol, r-n-z-3-pyrrolidinol, r---1-cbz-3-hydroxy-pyrrolidine, 3r-n-cbz-3-pyrrolidinol
benzyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Especificación
(R)-1-Benzyloxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine
25g
C12H15NO3
UN2811
r---1-cbz-3-pyrrolidinol, benzyl 3r-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-1-cbz-3-pyrrolidinol, r-benzyl 3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, r-n-cbz-3-hydroxypyrrolidine, r-1-carbobenzoxy-3-pyrrolidinol, r-1-cbzl-3-pyrrolidinol, r-n-z-3-pyrrolidinol, r---1-cbz-3-hydroxy-pyrrolidine, 3r-n-cbz-3-pyrrolidinol
C1CN(CC1O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
221.256
221.26
95%
74°C to 79°C
100858-33-1
MFCD07368258
5016071
MBLJFGOKYTZKMH-LLVKDONJSA-N
benzyl (3R)-3-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
11183628
Solid