missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(+)-1-(4-Clorofenil)etilamina, ChiPros™ 97 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047402
26.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
27298-99-3
C8H10ClN
155.625
MFCD00671639
PINPOEWMCLFRRB-ZCFIWIBFSA-N
r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethanamine, r-+-1-4-chlorophenyl ethylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, benzenemethanamine, 4-chloro-alpha-methyl-, alphar, pubchem15222, r-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chloro-phenyl ethylamine
1715226
(1R)-1-(4-clorofenil)etanamina
CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
27298-99-3
C8H10ClN
155.625
MFCD00671639
PINPOEWMCLFRRB-ZCFIWIBFSA-N
r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chlorophenyl ethanamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethanamine, r-+-1-4-chlorophenyl ethylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethan-1-amine, benzenemethanamine, 4-chloro-alpha-methyl-, alphar, pubchem15222, r-4-chloro-, a-methylbenzylamine, 1r-1-4-chlorophenyl ethylamine, r-1-4-chloro-phenyl ethylamine
1715226
(1R)-1-(4-clorofenil)etanamina
CC(C1=CC=C(C=C1)Cl)N

(R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is used as a chiral reagent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La (R)-(+) 1-(4-clorofenil)etilamina se utiliza como una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Se utiliza como un reactivo quiral.

Solubilidad
Soluble en DMSO, insoluble en agua.

Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
Densidad 1.11
Punto de ebullición 232°C
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.5418
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Número UN UN2922
Beilstein 2412317
Información de solubilidad Soluble in DMSO,insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.63
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'