Learn More
Ácido quinoxalina-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228899
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
6924-66-9
C9H6N2O2
174.16
MFCD02854494
QLZNISOPACYKOR-UHFFFAOYSA-N
5-quinoxalinecarboxylic acid, 5-carboxyquinoxaline, 5-quinoxalinecarboxylicacid
776833
ácido quinoxalina-5-carboxílico
C1=CC(=C2C(=C1)N=CC=N2)C(=O)O
6924-66-9
C9H6N2O2
174.16
MFCD02854494
QLZNISOPACYKOR-UHFFFAOYSA-N
5-quinoxalinecarboxylic acid, 5-carboxyquinoxaline, 5-quinoxalinecarboxylicacid
776833
ácido quinoxalina-5-carboxílico
C1=CC(=C2C(=C1)N=CC=N2)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Quinoxaline-5-carboxylic acid
Punto de fusión 167.6°C to 171.7°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinoxaline-5-carboxylic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.