Learn More
Quinolina N-óxido hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10418880
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
198878-42-1
C9H7NO
145.16
MFCD00149472
GIIWGCBLYNDKBO-UHFFFAOYSA-N
quinoline 1-oxide, quinoline-n-oxide, quinoline n-oxide, quinoline oxide, quinoline, 1-oxide, quinoline-1-oxide, quinolin-1-ium-1-olate, quinolinyl-n-oxide, quinoline-n-oxide hydrate, ccris 4333
15366
[O-][N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
198878-42-1
C9H7NO
145.16
MFCD00149472
GIIWGCBLYNDKBO-UHFFFAOYSA-N
quinoline 1-oxide, quinoline-n-oxide, quinoline n-oxide, quinoline oxide, quinoline, 1-oxide, quinoline-1-oxide, quinolin-1-ium-1-olate, quinolinyl-n-oxide, quinoline-n-oxide hydrate, ccris 4333
15366
[O-][N+]1=C2C=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Quinoline N-oxide hydrate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 48°C to 53°C
Color Ocre a marrón
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC quinolin-1-ium-1-olate
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino y trozos