Learn More
Quinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10367533
127.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
91-22-5
C9H7N
129.16
MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
7047
CHEBI:17362
quinolina
C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
91-22-5
C9H7N
129.16
MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
7047
CHEBI:17362
quinolina
C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Quinoline
Punto de fusión -15.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.0950g/mL
Punto de ebullición 237.0°C
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6230 to 1.6260
Cantidad 2.5 L
Beilstein 20,339
Fieser 01,975; 02,356; 09,403
Índice Merck 15,8185
Gravedad específica 1.095
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene,and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido