Learn More
Ácido quinolin-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10632053
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
486-74-8
C10H7NO2
173.171
VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
10243
CHEBI:18311
ácido quinolin-4-carboxílico
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
486-74-8
C10H7NO2
173.171
VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
10243
CHEBI:18311
ácido quinolin-4-carboxílico
C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material Quinoline-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 97%