Learn More
Quinolina-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
2El quinolinetiol se ha utilizado para estudiar el comportamiento electroquímico del 2-quinolinetiol utilizando un electrodo de gota de mercurio colgante.
Solubilidad
Soluble en agua. (50 g/l en 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y oscuro. Almacenar alejado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes.
2El quinolinetiol se ha utilizado para estudiar el comportamiento electroquímico del 2-quinolinetiol utilizando un electrodo de gota de mercurio colgante.
Solubilidad
Soluble en agua. (50 g/l en 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y oscuro. Almacenar alejado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Quinoline-2-thiol |
Punto de fusión | 174°C to 176°C |
Color | De amarillo a naranja |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in water. (50g/L at 20°C) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.22 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Polvo |