Learn More
Alfa Aesar™ Quinoline-2-thiol, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H55749.06
Detalles adicionales : CAS : 2637-37-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452088
  • 327.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
2-Quinolinethiol has been used to study the electrochemical behavior of 2-Quinolinethiol using a hanging mercury drop electrode.
Solubility
Soluble in water. (50 g/L at 20°C)
Notes
Store in a cool and dark place. Store away from incompatible materials such as oxidizing agents.
Especificaciones
2637-37-8
161.222
KXZSVYHFYHTNBI-UHFFFAOYSA-N
1800393
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=S)N2
C9H7NS
MFCD00006751
quinoline-2-thiol, 2-quinolinethiol, 2 1h-quinolinethione, thiocarbostyril, 2-mercaptoquinoline, 2-quinolinylthiol, carbostyril, thio, mercaptoquinoline, 2-quinoline thiol, quinoline-2-thione
1H-quinoline-2-thione
Especificaciones
Quinoline-2-thiol
174°C to 176°C
2637-37-8
MFCD00006751
KXZSVYHFYHTNBI-UHFFFAOYSA-N
1H-quinoline-2-thione
1800393
Powder
Yellow to Orange
5g
C9H7NS
quinoline-2-thiol, 2-quinolinethiol, 2 1h-quinolinethione, thiocarbostyril, 2-mercaptoquinoline, 2-quinolinylthiol, carbostyril, thio, mercaptoquinoline, 2-quinoline thiol, quinoline-2-thione
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=S)N2
161.222
161.22
97%
Videos
SDS Documentos