Learn More
Quinine sulfate dihydrate, Acros Organics
Marca: Acros Organics 418780250
Detalles adicionales : CAS : 6119-70-6 Peso : 0.02500kg
Cantidad. | 25g |
---|---|
Envase | Glass bottle |
6119-70-6 | |
818.98 | |
134129495 | |
COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.O.O.O.O.OS(=O)(=O)O |
C40H58N4O12S | |
OGONMKDIHSZENR-FBWMSXRNSA-N | |
(R)-[(2R,4R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;sulfuric acid;tetrahydrate |
Especificación
Quinine Sulfate Dihydrate | |
153.0°C | |
6119-70-6 | |
OGONMKDIHSZENR-FBWMSXRNSA-N | |
(R)-[(2R,4R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;sulfuric acid;tetrahydrate | |
134129495 |
Glass bottle | |
25g | |
C40H58N4O12S | |
COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.O.O.O.O.OS(=O)(=O)O | |
818.98 | |
782.96 |
Seguridad y manipulación
- Quinine sulfate dihydrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.