Learn More
Sulfato de quinina dihidrato, especificado según los requisitos de USP, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813637
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
6119-70-6
C40H54N4O10S
782.95
MFCD00150790
ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
134129495
O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
6119-70-6
C40H54N4O10S
782.95
MFCD00150790
ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
134129495
O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Quinine Sulfate Dihydrate
Punto de fusión 153.0°C
Residuos de ignición 0.1% max
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,8177
Nombre IUPAC (R)-[(2R,4R)5-5-etenil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolina-4-il)metanol; ácido sulfúrico; tetrahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 782.96
Materia insoluble 0.1% max. (in mixture of chloroform-alcohol (2:1))
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinine sulfate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.