Learn More
Quinine sulfate dihydrate, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 418781000
Detalles adicionales : CAS : 6119-70-6 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15299295
  • 749.20€ / 100 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
6119-70-6
818.98
134129495
COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.O.O.O.O.OS(=O)(=O)O
C40H58N4O12S
OGONMKDIHSZENR-FBWMSXRNSA-N
(R)-[(2R,4R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;sulfuric acid;tetrahydrate
Especificaciones
Quinine sulfate dihydrate
153.0°C
6119-70-6
OGONMKDIHSZENR-FBWMSXRNSA-N
(R)-[(2R,4R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;sulfuric acid;tetrahydrate
134129495
Glass bottle
100g
C40H58N4O12S
COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.O.O.O.O.OS(=O)(=O)O
818.98
782.96
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Quinine sulfate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.