Learn More
Quinina, anhidra, 99 % (base total), puede continuar hasta 5 % de dihidroquinina, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080778
28.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
130-95-0
C20H24N2O2
324.42
MFCD00198096
LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
129316724
[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
130-95-0
C20H24N2O2
324.42
MFCD00198096
LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
129316724
[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Quinine is used in photochemistry as a common fluorescence standard and as a resolving agent for chiral acids. It is also useful for treating falciparum malaria, lupus, arthritis and vivax malaria. It acts as a flavor component in tonic water and bitter lemon. It is utilized as the chiral moiety for the ligands used in sharpless asymmetric dihydroxylation. Furthermore, it catalyzes the kinetic resolution of furanones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La quinina se utiliza en fotoquímica como estándar de fluorescencia común y como agente resolutivo para ácidos quirales. También es útil para tratar la malaria por falciparum, lupus, artritis y malaria por vivax. Actúa como un componente de sabor en el agua tónica y el limón amargo. Se utiliza como la moiedad quiral para los ligandos utilizados en la dihidroxilación asimétrica de Sharpless. Además, cataliza la resolución cinética de las furanonas.
Solubilidad
soluble en alcohol, cloroformo y éter dietílico. Ligeramente soluble en agua y glicerol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Quinine
Nombre de nota Anhydrous, may cont. up to 5% dihydroquinine
Punto de fusión ∼177°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo (total base)
Cantidad 10 g
Beilstein 91867
Sensibilidad Light Sensitive
Índice Merck 14,8061
Información de solubilidad Soluble in alcohol,chloroform and diethyl ether. Slightly soluble in water and glycerol.
Rotación óptica −166° (c=1 in ethanol)
Nombre IUPAC {5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl}(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42
Porcentaje de pureza 99%