Learn More
Quinhidrona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-190276
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
106-34-3
C12H10O4
218.21
MFCD00010310
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
7801
CHEBI:26491
benceno-1,4-diol;ciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
106-34-3
C12H10O4
218.21
MFCD00010310
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
7801
CHEBI:26491
benceno-1,4-diol;ciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Quinhidrona, 98 %, ACROS Organics, Cantidad:100g, Envasado:Frasco de vidrio, verde, Punto de fusión:De 168 a 172 °C, peso molecular:218,21; Porcentaje de pureza:98%, Intervalo porcentual de ensayo:de 48,0 a 52 % de hidroquinona (HPLC), CAS:106-34-3, ChEBI:CHEBI:26491, Densidad:1.4000 g/mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Quinhydrone
Punto de fusión 168°C to 172°C
Color Verde
Densidad 1.4000g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 48.0 to 52% Hydroquinone (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 8174
Gravedad específica 1.4
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,ammonia,alcohol,ether,insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinhydrone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.