Learn More
Quinhidrona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Used to measure the hydrogen ion concentration (pH) of a solution in a chemical experiment. It provides an alternative to the commonly used glass electrode in a pH meter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza para medir la concentración de iones de hidrógeno (pH) de una solución en un experimento químico. Proporciona una alternativa al electrodo de vidrio comúnmente utilizado en un medidor de pH.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua 4 g/l(20 °C).
Notas
Aire & sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
se utiliza para medir la concentración de iones de hidrógeno (pH) de una solución en un experimento químico. Proporciona una alternativa al electrodo de vidrio comúnmente utilizado en un medidor de pH.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua 4 g/l(20 °C).
Notas
Aire & sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Quinhydrone |
Punto de fusión | 168°C to 171°C |
Densidad | 1.4 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 3919222 |
Sensibilidad | Air and light sensitive |
Índice Merck | 14,8058 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water 4g/L (20°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.21 |