Learn More
Quinaldine red, pure, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 377511000
Detalles adicionales : CAS : 117-92-0 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10638994
  • 576.60€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-04-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Indicator
Especificación
117-92-0
430.333
JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
5702759
CC[N+]1=C(C=CC2=CC=CC=C21)C=CC3=CC=C(C=C3)N(C)C.[I-]
C21H23IN2
MFCD00011968
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide
4-[(E)-2-(1-ethylquinolin-1-ium-2-yl)ethenyl]-N,N-dimethylaniline;iodide
Especificación
Quinaldine red
117-92-0
MFCD00011968
JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
CC[N+]1=C(C=CC2=CC=CC=C21)C=CC3=CC=C(C=C3)N(C)C.[I-]
430.333
430.32
Pure
Complies
100g
Pure
C21H23IN2
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylquinolinium iodide
Authentic
4-[(E)-2-(1-ethylquinolin-1-ium-2-yl)ethenyl]-N,N-dimethylaniline;iodide
5702759
Powder
Glass bottle
Black-Green or Blue to Gray
Videos
SDS Documentación